Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromotrope 2B
Code produit. 15412132
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromotrope 2B
Point de fusion 300.0°C
CAS 548-80-1
Formule moléculaire C16H9N3Na2O10S2
Numéro MDL MFCD00003951
Synonyme Acid Red 176, C.I. 16575, 4,5-Dihydroxy-3-(p-nitrophenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt
Clé InChI MQHFURHHKNKIRN-GVLVODDDSA-L
Spectre IR Authentique
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium (3E)-5-hydroxy-3-[2-(4-nitrophényl)hydrazine-1-ylidène]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalène-2,7-disulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 513.36
CID PubChem 44135472
Lambda max. 513 to 517nm (c=0.1, H2O)
Poids de la formule 513.35
Perte à la dessiccation 18% max.
Qualité Pures
Quantité 5 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromotrope 2B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.