Learn More
Acide chromosulfurique, Thermo Scientific Chemicals
68.10€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS | 65272-71-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2K2O7·H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.237 |
Numéro MDL | MFCD00010952 |
Clé InChI | IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml |
CID PubChem | 131664149 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; Chrome ; Dihydroxyde ; Dihydrate |
SMILES | O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10722961
|
Thermo Scientific Acros
295510010 |
1 L | Flacon en verre |
68.10€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10511574
|
Thermo Scientific Acros
295510025 |
2.5 L | Flacon en verre |
121.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
65272-71-1 | |
200.237 | |
IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L | |
131664149 | |
O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr] |
Cr2K2O7·H2O4S | |
MFCD00010952 | |
absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml | |
Dipotassium ; Chrome ; Dihydroxyde ; Dihydrate |
Spécification
Chromosulfuric acid | |
65272-71-1 | |
1.8400g/mL | |
Cr2K2O7·H2O4S | |
MFCD00010952 | |
Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat) | |
O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr] | |
200.237 |
Marron à marron-rouge | |
330.0°C | |
1.84 | |
Liquide | |
absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml | |
IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L | |
Dipotassium ; Chrome ; Dihydroxyde ; Dihydrate | |
131664149 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut provoquer
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, Toluene, Butylmagnesiumchloride
RUO – Research Use Only