Learn More
Thermo Scientific™ Particules polymères sèches colorées ChromoSphere™
Parvenez à un contraste visuel élevé avec les particules de polymère qui sont profondément colorées dans la masse en rouge ou noire intense.
Marque: Thermo Scientific™ RD050
Description
Parvenez à un contraste visuel élevé avec les particules polymères colorées sèches Thermo Scientific™ ChromoSphere™, particules de polymère qui sont profondément colorées dans la masse en rouge ou noir intense, ce qui se traduit par un contraste élevé et une bonne visibilité par rapport à la plupart des matériaux d’arrière-plan. Disponible sous forme de poudres sèches qui peuvent être facilement utilisées en suspension en milieux aqueux, la gamme de produits se compose d’un vaste assortiment de particules rouges ou noires de granulométrie uniforme, comprise entre 50 μm et 500 μm.
Les particules sont disponibles dans des diamètres nominaux allant de 50 μm à 500 μm. Les particules sont faites de copolymères polystyrène divinylbenzène (PS-DVB) réticulés et doivent être conservées à température ambiante. Elles peuvent être dispersées dans les milieux aqueux à l’aide d’une petite quantité de tensio-actif ou dans des alcools tels que le méthanol ou l’éthanol. L’extraction minimale de colorant se produit lorsque les particules sont suspendues dans des alcools purs. D’autres solvants organiques, comme les éthers ou les hydrocarbures chlorés, doivent être évités car ils font gonfler les particules et extraient l’intégralité du colorant.Recommandés pour :
Tests par visualisation et inspection.
Spécification
Peut contenir des traces de dispersant | |
Microsphères colorées et sèches (DVB) en polystyrène | |
Polystyrène Divinylbenzènene (PS-DVB) | |
Rouge | |
1,5 x 107/gramme | |
1 | |
Produit stable pendant une période minimum de 24 mois | |
50 μm | |
50 μm |
Conserver à température ambiante. Conserver le flacon hermétiquement scellé pour éviter la contamination. | |
Rouge | |
Particules polymères | |
Fiche de données de sécurité du matériel (FDSM) | |
1,05 g/cm³ | |
De 1,59 à 589 nm (25°C) | |
< 10 % | |
50 μm |