Learn More
Acide carboxylique de chromone-2, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 423.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4940-39-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.154 |
Numéro MDL | MFCD00006838 |
Clé InChI | RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french |
CID PubChem | 2741 |
Nom IUPAC | Acide 4-oxochromène-2-carboxylique |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430044
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13552.06 |
5 g | |||||||
11440044
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13552.14 |
25 g |
130.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450044
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13552.22 |
100 g | |||||||
Description
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3?-oxopyrazolidino[4?,5??2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide carboxylique de chromone-2 est utilisé sous la forme cyclique 3′-oxopyrazolidino[4′,5′∶2, 3]-chroman-4-one, et permet d’obtenir l’azide d’acide carboxylique de chromone-2, dont le réagencement de Curtius est utilisé pour synthétiser un certain nombre d’ 2acylaminochromones. C’est également un agent anti-allergique oralement actif.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau, le DMSO, le méthanol chaud et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
4940-39-0 | |
190.154 | |
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N | |
2741 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O |
C10H6O4 | |
MFCD00006838 | |
chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french | |
Acide 4-oxochromène-2-carboxylique |
Spécification
Chromone-2-carboxylic acid | |
∼260°C (decomposition) | |
MFCD00006838 | |
14,2237 | |
Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O | |
190.154 | |
190.15 |
4940-39-0 | |
C10H6O4 | |
146442 | |
chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french | |
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-oxochromène-2-carboxylique | |
2741 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 225-583-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DJ2476000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only