Learn More
Macherey-Nagel™ Filtres pour seringues en cellulose régénérée Chromafil™ RC
Purifiez facilement et rapidement des solutions aqueuses et aqueuses organiques (c.-à-d. polaires/-mi-polaires). Les filtres pour seringues en cellulose régénérée RC Macherey-Nagel™ Chromafil™ sont des membranes hydrophiles avec une très faible adsorption et une capacité de liaison pour les protéines 84 μg par filtre de 25 mm.
Marque: Macherey-Nagel™ 729037
Description
Les filtres pour seringues Chromafil™ éliminent les particules indésirables des échantillons de liquides ou de gaz afin d’éviter toute contamination et toute obstruction des instruments sensibles pouvant entraîner des temps d’arrêt. Le filtrage des échantillons augmente la durée de vie des colonnes et des équipements chromatographiques, donne des résultats plus cohérents et reproductibles et permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Code couleur pour faciliter l’identification du type de membrane
- Faible teneur en composés extractibles
- Géométrie à débit rapide pour une filtration facile
- Faible volume de maintien pour une récupération de filtrat maximale
- Entrée Luer Lock pour un raccord sûr du côté haute pression
- Certifiés HPLC, avec plaque de protection de stabilisation pour empêcher la rupture de la membrane
- Conçus pour être compatibles avec tous les systèmes de filtration automatisés courants
- Idéals pour la filtration des échantillons GC, HPLC et UHPLC
Spécification
Autoclavable à 121°C (30 min). | |
Haut incolore, fond bleu | |
Oui | |
0,45 μm | |
1,77 cm2 | |
PP | |
Luer Lock | |
Luer | |
>12 bar | |
Filtre pour seringue | |
15 mm |
Certifié HPLC | |
∼ 30 μL | |
Cellulose régénérée | |
Non stérile | |
Liquides aqueux et organiques aqueux, c’est-à-dire solutions d’échantillons polaires et polaires moyens | |
Hydrophile | |
100Pack | |
Boîte standard | |
Lot de 100 | |
1 à 15 mL |