Learn More
Oxyde de chrome(VI), ReagentPlus™, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium(Vi) Oxide |
Quantité | 2.5 kg |
Numéro UN | 1463 |
Poids de la formule | 99.99g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.9% (trace metals basis) |
Qualité | ReagentPlus™ |