Learn More
Oxyde de chrome(VI), ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15622310
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Qualité réactif, 99,9 % de base de métaux à l’état de traces
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Numéro MDL MFCD00010952
Clé InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
CID PubChem 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nom IUPAC trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(Vi) Oxide
Quantité 100 g
Numéro UN 1463
Poids de la formule 99.99g/mol
Pourcentage de pureté 99.9% (trace metals basis)
Qualité ReagentPlus™