Learn More
Oxyde de chrome(VI), ACS, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.45€ - 144.72€
Identifiants chimiques
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.99 |
Numéro MDL | MFCD00010952 |
Clé InChI | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide |
CID PubChem | 14915 |
ChEBI | CHEBI:48240 |
Nom IUPAC | trioxochrome |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036468.22 |
100 g |
50.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036468.36 |
500 g |
144.72€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium plating, copper stripping, aluminum anodizing, corrosion inhibitor, photography, ceramic glazes, colored glass, oxidizing agent in organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Placage du chrome, décapage du cuivre, anodisation de l’aluminium, inhibiteur de corrosion, photographie, vitrages en céramique, verre coloré, agent oxydant en chimie organique
Identifiants chimiques
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
14915 | |
trioxochrome |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
CHEBI:48240 | |
O=[Cr](=O)=O |
Spécification
250°C (decomposition) | |
196°C | |
1333-82-0 | |
>98+% | |
MFCD00010952 | |
14,2235 | |
Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid. | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
CHEBI:48240 | |
≥98% | |
Hygroscopic |
Chromium oxide | |
For analysis ACS | |
Cristalline | |
CrO3 | |
UN1463 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
trioxochrome | |
14915 | |
99.99 | |
ACS | |
2.7 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H271-H301-H310-H330-H334-H340-H350-H372-H361-H314-H318-H317
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P262-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P283-P284-P285-P302+P350-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P333+P313-P353-P363-P370+P378q-P3
H271-H301-H310+H330-H314-H317-H334-H335-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRIOXYDE DE CHROME, ANHYDRE
missing translation for 'einecsNumber' : 215-607-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only