Learn More
Monoxyde de silicium de chrome, + de 99,85 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11347828
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour dépôt sous vide
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70320-14-8
Numéro MDL MFCD02091702
Synonyme chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium silicon monoxide
Forme physique Pièces frittées
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté ≥99.85%