Learn More
Cible de pulvérisation de siliciure de chrome, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium silicide sputtering target |
Note relative au nom | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00168070 |
Poids de la formule | 108.17 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |