Learn More
Cible de pulvérisation de siliciure de chrome, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,5 % (base métallique)
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium silicide sputtering target |
Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
Quantité | 1 Ea. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00168070 |
Poids de la formule | 108.17 |
Pourcentage de pureté | 99.5% |