Learn More
Siliciure de chrome, > 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
66.33€ - 238.19€
Identifiants chimiques
CAS | 12018-09-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CrSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.166 |
Numéro MDL | MFCD00168070 |
Clé InChI | CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 |
CID PubChem | 45051936 |
Nom IUPAC | chrome bis($l^{3}-silanylidyne) |
SMILES | [Si]#[Cr]#[Si] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.18 |
50 g |
66.33€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012151.30 |
250 g |
238.19€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium silicide is applied in production of ceramic materials. It can also produce an oxidation-resistant surface in a low pressure plasma spraying.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12018-09-6 | |
108.166 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
45051936 | |
[Si]#[Cr]#[Si] |
CrSi2 | |
MFCD00168070 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
chrome bis($l^{3}-silanylidyne) |
Spécification
Chromium silicide | |
12018-09-6 | |
Poudre | |
CrSi2 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
chrome bis($l^{3}-silanylidyne) | |
45051936 | |
Odorless | |
Gray powder |
1490°C | |
Gris | |
>95% | |
MFCD00168070 | |
Insoluble in water. | |
[Si]#[Cr]#[Si] | |
108.166 | |
108.17 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-633-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante