Learn More
Poudre de chrome, maille de -325, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
78.50€ - 820.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr |
Poids moléculaire (g/mol) | 52.00 |
Numéro MDL | MFCD00010944 |
Clé InChI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
CID PubChem | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
Nom IUPAC | chrome |
SMILES | [Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.22 |
100 g |
78.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.36 |
500 g |
261.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010148.A3 |
2 kg |
820.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
chrome |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Specifications
Chromium | |
7440-47-3 | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00010944 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
chrome | |
23976 | |
-325 Mesh | |
Poudre |
Gris | |
Gray powder | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
Odorless |
Safety and Handling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Chromium powder
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only