Learn More
Poudre de chrome, maille de -200, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Chrome, Cr, Numéro CAS-7440-47-3, chrome, chrome élémentaire, ccris 159, chrome français, composés, chrom, chrome en allemand, cromo, métal, chrome, métal, 500 g, poudre grise, 99,95 %.(base de métaux), CHEBI:28073, classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III, 231-157-5, H228
114.00€ - 1212.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr |
Poids moléculaire (g/mol) | 52.00 |
Numéro MDL | MFCD00010944 |
Clé InChI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
CID PubChem | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
Nom IUPAC | chrome |
SMILES | [Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.14 |
25 g |
114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.22 |
100 g |
318.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013796.36 |
500 g |
1212.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
chrome |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Spécification
Chromium powder | |
7440-47-3 | |
Cr | |
UN3089 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
chrome | |
23976 | |
99.95% | |
Odorless |
Argent | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
−200 mesh |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H351 ;
Matière solide inflammable.
Susceptible de provoquer le cancer.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :POUDRES MÉTALIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only