Learn More
Poudre de chrome, < 10 microns, 99,2 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
76.00€ - 784.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-47-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr |
Poids moléculaire (g/mol) | 52.00 |
Numéro MDL | MFCD00010944 |
Clé InChI | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 |
CID PubChem | 23976 |
ChEBI | CHEBI:28073 |
Nom IUPAC | chrome |
SMILES | [Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041797.18 |
50 g |
76.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041797.30 |
250 g |
263.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041797.A1 |
1 kg |
784.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-47-3 | |
52.00 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
23976 | |
chrome |
Cr | |
MFCD00010944 | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
CHEBI:28073 | |
[Cr] |
Spécification
Chromium | |
7440-47-3 | |
99.2% (Metals basis) | |
MFCD00010944 | |
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | |
chrome | |
23976 | |
Odorless |
Gris | |
Gray powder | |
Cr | |
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159 | |
[Cr] | |
52.00 | |
CHEBI:28073 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Porter des vêtements et des gants de protection adaptés.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GB4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only