Learn More
Sulfate de potassium de chrome dodécahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10657372
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrKO8S2·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 499.39
Numéro MDL MFCD00149917
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC Disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 89.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Violet
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Iodometry)
Formule linéaire CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 2233
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C).
Poids de la formule 499.39
Pourcentage de pureté ≥98%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.83
Densité 1.8300g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Chromium potassium sulfate dodecahydrate