Learn More
Pièces de chrome, 3-12 mm (0,12-0,47 po), 99,2 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
101.51€ - 436.17€
Identifiants chimiques
CAS 7440-47-3
Formule moléculaire Cr
Poids moléculaire (g/mol) 52.00
Numéro MDL MFCD00010944
Clé InChI VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CID PubChem 23976
ChEBI CHEBI:28073
Nom IUPAC chrome
SMILES [Cr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11316577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000472.22
100 g
101.51€
100g
11326577
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
000472.36
500 g
436.17€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-47-3
52.00
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
23976
chrome
Cr
MFCD00010944
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
CHEBI:28073
[Cr]
Spécification
Chromium pieces
7440-47-3
Cr
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
[Cr]
52.00
CHEBI:28073
Odorless
3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
(Base des métaux)
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chrome
23976
99.2%
Pièces
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-157-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante