Learn More
Nitrure de chrome, Thermo Scientific Chemicals
63.52€ - 173.87€
Identifiants chimiques
CAS 12053-27-9
Formule moléculaire CrN
Poids moléculaire (g/mol) 66.00
Numéro MDL MFCD00016048
Clé InChI YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386518
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.14
25 g
63.52€
25g
11396518
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012149.22
100 g
173.87€
100g
Description
Description
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12053-27-9
66.00
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
CrN
MFCD00016048
Spécification
Chromium nitride
Poudre maillée de -325
MFCD00016048
YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
12053-27-9
CrN
Insoluble in water.
66.00
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H317
P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317
missing translation for 'einecsNumber' : 235-002-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Chromium nitride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromium nitride