Learn More
Tellure de chrome(III), 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
62.30€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12053-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2Te3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 486.79 |
Numéro MDL | MFCD00016040 |
Clé InChI | PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh |
CID PubChem | 6381587 |
Nom IUPAC | tellanylidénechrome ; tellure |
SMILES | [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11309357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040206.06 |
5 g |
62.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11399347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040206.14 |
25 g |
294.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium telluride is used in a number of industrial applications including infrared detection and imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12053-39-3 | |
486.79 | |
PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N | |
6381587 | |
[Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te] |
Cr2Te3 | |
MFCD00016040 | |
tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh | |
tellanylidénechrome ; tellure |
Spécification
Chromium(III) telluride | |
12053-39-3 | |
Poudre | |
Cr2Te3 | |
tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium, chromium iii telluride, chromium telluride, chromium iii telluride,-325 mesh | |
PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N | |
tellanylidénechrome ; tellure | |
6381587 | |
99.5% | |
7.0 g/mL |
∼1300°C | |
Gris à noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016040 | |
Insoluble in water. | |
[Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te] | |
486.79 | |
486.79 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H350-H332-H317
Toxique en cas d’ingestion.
Peut provoquer le cancer.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 235-003-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only