Learn More
Sulfate de potassium de chrome (III) dodécahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479403
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Chromium(III) potassium sulfate is used for tanning of leather and as a photographic film hardener. It is used in manufacturing of chromium-containing catalyst.It is used in mordantin in printing and dyeing industry and it could also be used as analytical reagent. In addition, it is also used as food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chrome(III) sulfate de potassium sulfate est utilisé pour le tannage du cuir et comme durcisseur de film photographique. Il est utilisé dans la fabrication de catalyseurs à base de chrome. Il est utilisé comme mordant dans l’industrie de l’impression et de la teinture. Il peut également être utilisé comme réactif analytique. En outre, il est utilisé comme additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 24 g/100 ml (15°C)
Remarques
Incompatible avec le magnésium, l’aluminium. Conserver à l’abri de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7788-99-0
Formule moléculaire CrH24KO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 499.386
Numéro MDL MFCD00149917
Clé InChI ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
CID PubChem 24596
Nom IUPAC disulfate de chrome (3+) et de potassium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium (III) potassium sulfate dodecahydrate
Point de fusion 89°C
Quantité 500 g
Formule linéaire CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,2229
Informations sur la solubilité Soluble in water. 24g/100 mL (15°C)
Poids de la formule 499.39 (283.21 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 1.83