Learn More
Cible de pulvérisation d’oxyde de chrome(III), 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 15453775
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 3000°C
Nom chimique ou matériau Chromium(III) oxide sputtering target
Point de fusion 2435°C
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 1308-38-9
Couleur Vert
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Cr2O3
Numéro MDL MFCD00010949
Synonyme chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
Clé InChI UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Nom IUPAC oxo(oxochromio-oxy)chrome
Poids moléculaire (g/mol) 151.99
CID PubChem 517277
ChEBI CHEBI:48242
Poids de la formule 151.99
Pourcentage de pureté 99.8%
Odeur Odorless
Densité 5.22 g/mL