Learn More
Oxyde de chrome(III), Puratronic™, 99,97 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 1887.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-38-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.99 |
Numéro MDL | MFCD00010949 |
Clé InChI | UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide |
CID PubChem | 517277 |
ChEBI | CHEBI:48242 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.06 |
5 g |
60.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.14 |
25 g |
190.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11360939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.22 |
100 g |
538.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010688.36 |
500 g |
1887.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Also known as green compound for buffing and polishing, it can be used as abrasives. Apart from being used as a precursor to the magnetic pigment viz., chromium dioxide, it is used in inks, glasses, and pigments (viridian). They are employed as plating agents and surface treating agents. It is a catalyst in the Phillips process of manufacture of high density polythene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1308-38-9 | |
151.99 | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
517277 | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] |
Cr2O3 | |
MFCD00010949 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide | |
CHEBI:48242 |
Spécification
3000°C | |
2435°C | |
Vert | |
(Base des métaux) | |
MFCD00010949 | |
chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide | |
UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N | |
oxo(oxochromio-oxy)chrome | |
517277 | |
151.99 | |
Puratronic™ | |
2.551 |
Chromium(III) oxide | |
1308-38-9 | |
Poudre | |
Cr2O3 | |
14,2234 | |
Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3] | |
151.99 | |
CHEBI:48242 | |
99.97% | |
Odorless | |
5.22 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332-H317
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-160-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6475000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only