Learn More
Nitrate de chrome(III) non ahydraté, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
À utiliser comme catalyseur, inhibiteur de corrosion et dans l’impression textile.
33.10€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-02-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CrN3O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.01 |
Numéro MDL | MFCD00149659 |
Clé InChI | PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate |
CID PubChem | 9887206 |
Nom IUPAC | trinitrate de chrome (3+) nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011565.14 |
25 g |
33.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011565.30 |
250 g |
60.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011565.A1 |
1 kg |
164.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium nitrate is used in the manufacture of alkali metal-free catalysts and in preservation. It is used in the preparation of chrome catalysts, in textile printing operations, and as a corrosion inhibitor. Chromium(III) nitrate as a source of chromium is added to food supplements for nutritional purposes .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-02-8 | |
238.01 | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
9887206 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] |
CrN3O9 | |
MFCD00149659 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
trinitrate de chrome (3+) nonahydraté |
Spécification
Chromium(III) nitrate nonahydrate | |
nonahydrate | |
Violet | |
98.5% | |
MFCD00149659 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3] | |
238.01 | |
400.14 (238.01 Anhydrous) | |
Purple crystalline |
60°C | |
7789-02-8 | |
Cristalline | |
CrN3O9 | |
chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate | |
PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate de chrome (3+) nonahydraté | |
9887206 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H272-H317-H319-H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-921-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6300000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only