Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.90€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10060-12-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3CrH12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.44 |
Numéro MDL | MFCD00149660 |
Clé InChI | LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech |
CID PubChem | 104957 |
ChEBI | CHEBI:53442 |
Nom IUPAC | chromium(3+) hexahydrate trichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286790
|
Thermo Scientific Acros
213365000 |
500 g | Flacon en plastique |
64.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10044103
|
Thermo Scientific Acros
213360051 |
5 kg | Récipient en plastique |
310.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
10060-12-5 | |
266.44 | |
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K | |
104957 | |
chromium(3+) hexahydrate trichloride |
Cl3CrH12O6 | |
MFCD00149660 | |
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech | |
CHEBI:53442 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
Spécification
Chromium(III) chloride hexahydrate | |
10060-12-5 | |
Poudre cristalline | |
Cl3CrH12O6 | |
MFCD00149660 | |
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech | |
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K | |
chromium(3+) hexahydrate trichloride | |
104957 | |
266.44 |
83.0°C | |
Vert | |
98% | |
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O | |
14, 2222 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] | |
266.44 | |
CHEBI:53442 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Portez des gants de protection/des vêtements de protection.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chromium (III) Chloride Hexahydrate, Chromic chloride
RUO – Research Use Only