Learn More
Chlorure de chrome(III), 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
22.80€ - 207.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-73-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Cr |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.36 |
Numéro MDL | MFCD00010948 |
Synonyme | chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10185583
|
Thermo Scientific Acros
190470050 |
5 g | Flacon en verre |
22.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793381
|
Thermo Scientific Acros
190470250 |
25 g | Flacon en plastique |
71.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10752564
|
Thermo Scientific Acros
190471000 |
100 g | Flacon en plastique |
207.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-73-7 | |
158.36 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f |
Cl3Cr | |
MFCD00010948 |
Spécification
Chromium(III) chloride | |
99% | |
Violet | |
98.5% min | |
CrCl3 | |
15,95 | |
chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f | |
158.36 | |
99% |
1152.0°C | |
10025-73-7 | |
Poudre ou flocons brillants et duveteux | |
Cl3Cr | |
MFCD00010948 | |
15, 2226 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
158.36 | |
2.76 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Portez des gants de protection/des vêtements de protection.
EN CAS DE
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GB5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only