Learn More
Antimonide de chrome(III), 99 %
Code produit. 11499266
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12053-12-2
Formule moléculaire CrSb
Poids moléculaire (g/mol) 173.756
Numéro MDL MFCD00049884
Clé InChI KECAIQNCFZTEBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromiumylidynestibane, chromium iii antimonide, chromium antimonide,
CID PubChem 24884257
Nom IUPAC stibanylidyne de chrome
SMILES [Cr]#[Sb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(III) antimonide
Quantité 50 g
Numéro UN UN1549
Poids de la formule 173.75
Pourcentage de pureté 99%
Densité 7.11