Learn More
Hydroxyde d’acétate de chrome(III), cristaux bleus, Thermo Scientific Chemicals
43.20€ - 106.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39430-51-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr3(OH)2(OOCCH3)7 |
Numéro MDL | MFCD00058912 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.36 |
500 g |
43.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012518.A3 |
2 kg |
106.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Occasionally to dehalogenate organic compounds. used as an oxygen scrubber, polymer industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39430-51-8 | |
Cr3(OH)2(OOCCH3)7 | |
MFCD00058912 |
Spécification
Chromium(III) acetate hydroxide | |
39430-51-8 | |
Poudre | |
MFCD00058912 | |
603.31 |
Cr 24% | |
Bleu | |
Cr3(OH)2(OOCCH3)7 | |
Soluble in water. Insoluble in acetone. Soluble in hot water | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 254-447-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only