Learn More
Carbure de chrome, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
56.70€ - 227.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12012-35-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Cr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.01 |
Numéro MDL | MFCD00016041 |
Clé InChI | UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium |
CID PubChem | 3650773 |
Nom IUPAC | chrome(2+);méthanidyllidynechrome |
SMILES | [Cr]#C[Cr]C#[Cr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011547.18 |
50 g |
56.70€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011547.30 |
250 g |
227.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chromium carbide is useful in the surface treatment of metal components. It is used to coat the surface of another metal in a technique known as thermal spraying. It is also used as an additive in cutting tools made out of cemented carbides, in order to improve toughness by preventing the growth of large grains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12012-35-0 | |
180.01 | |
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N | |
3650773 | |
[Cr]#C[Cr]C#[Cr] |
C2Cr3 | |
MFCD00016041 | |
chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium | |
chrome(2+);méthanidyllidynechrome |
Spécification
Chromium carbide | |
12012-35-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016041 | |
chromium carbide, chromic carbide, chromium carbide,-325 mesh, amperit? 580.002, chromium 2+ ;methanidylidynechromium | |
UFGZSIPAQKLCGR-UHFFFAOYSA-N | |
chrome(2+);méthanidyllidynechrome | |
3650773 | |
99.5% |
1890°C | |
Poudre | |
C2Cr3 | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
[Cr]#C[Cr]C#[Cr] | |
180.01 | |
180.02 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-576-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only