Learn More
Bochem™ Pinces à 3 doigts avec revêtement PVC en acier chromé
Comprend l’arbre. Pinces à 3 broches à revêtement en PVC et acier chromé Bochem™ avec largeur d’étendue indépendamment ajustable par 2 vis de réglage.
58.75€ - 75.05€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince à 3 doigts |
Matériau | Acier chromé |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Diamètre (métrique) intérieur | 10 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10556951
|
Bochem™
5626 |
de 0 à 35 mm |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10460923
|
Bochem™
5627 |
de 0 à 60 mm |
58.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Doigt avec revêtement en PVC
- Largeur d’étendue ajustable indépendamment par 2 vis de réglage
- Avec arbre
Spécification
1 de chaque | |
Acier chromé | |
10 mm |
Pince à 3 doigts | |
150 mm |