Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ RS 15 C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 732811
45.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
116 mm | |
Colonne Flash | |
Utilisée directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
PP | |
Colonne Flash |