Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne Flash en PP Chromabond™ 150/50 SiOH
Pour une utilisation avec les rampes à vide
Marque: Macherey-Nagel™ 730887
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Systèmes automatisés ou rampes à vide CHROMABOND™
- Colonne en polypropylène, élément filtrant en polyéthylène
- Capacité de charge élevée et efficacité de séparation
- Contre-pression constante, scellement tanche
- Port Luer standard pour l'extraction en phase solide automatisée, la purification/synthèse flash parallèle, la sélection/purification à haut débit.
Spécification
170 mm | |
Colonne Flash | |
Systèmes Biotage FlashMaster |
PP | |
Colonne Flash |