Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers de chromatographie, feuilles, grade FN 3
Papier très pur pour le transfert, la chromatographie et un large éventail d’applications d’absorption relatives aux sciences de la vie et au diagnostic
124.00€ - 160.00€
Spécification
Description | 100/Bte, 90 g/m2 |
---|---|
Épaisseur du film | 0,19 mm |
Format | Feuille |
Qualité | FN 3 |
Matériau | Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15992790
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-185580N |
185 mm x 580 mm |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15902800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-503-200200N |
200 mm x 200 mm |
160.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Qualité de papier très pure
- Idéal pour le transfert et la chromatographie
- Idéal pour une large gamme d’applications d’absorption comme celles communes aux sciences de la vie et au diagnostic
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
100/Bte, 90 g/m2 | |
Feuille | |
Linters de coton (> 98 % de cellulose alpha ; < 0,04 % de cendres) |
0,19 mm | |
FN 3 |