Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et prise NS
77.00€ - 178.00€
Spécification
Description Colonne de chromatographie
Type Chromatography Column
À utiliser avec (application) Applications de chromatographie
Matériau Verre Duran
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Capacité de colonne Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de colonne Prix Quantité et disponibilité  
10121811
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450704
125 ml
178.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10030511
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450701
15 ml
81.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10271171
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450702
23 ml
88.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10668075
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450700
8 mL
92.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10529581
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450703
35 mL
77.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10191851
Afficher les documents Détails de la promotion
Lenz Laborglasinstrumente™
05450706
430 ml
128.00€
1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
Spécification
Colonne de chromatographie
Applications de chromatographie
Robinet d’arrêt en PTFE-Hahn à alésage de 0 à 2,5 mm
Chromatography Column
Verre Duran