Learn More
Acide chromane-2-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10585493
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 51939-71-0
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00044719
Clé InChI SFLFCQJQOIZMHF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme chromane-2-carboxylic acid, chroman-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-benzpyran-2-carboxylic acid, maybridge4_000177, 2-carboxychroman, chroman carboxylic acid, pubchem14568, 2-chroman-carboxylic acid
CID PubChem 2723665
Nom IUPAC Acide3,4-dihydro-2H-chromène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromane-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%