Learn More
Chlorure de chroman-6-carbonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10113034
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 55746-03-7
Formule moléculaire C10H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Numéro MDL MFCD12198108
Clé InChI DKSNWGZAMLPCLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-6-carbonyl chloride, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride, chromane-6-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-6-carbonyl chloride,3,4-dihydro
CID PubChem 10442680
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-dihydro-2H-chromene-6-carbonyle
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)Cl)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chroman-6-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.63
Pourcentage de pureté 95%