Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ PS-Ag+ SPE
Marque: Macherey-Nagel™ 731866
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Copolymère PS/DVB | |
Chromatographie d’échange d’ions et RP | |
Chromafix PS-Ag+ | |
100 Å |
SPE | |
100 μm | |
Cartouche SPE |