Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-P
Déterminez un certain nombre de composants dans l’eau ou dans l’huile. Les cartouches Chromafix™ HR-P contiennent une résine adsorbante au PS-divinylbenzène hautement poreuse pour SPE.
Marque:  Macherey-Nagel™ 731841
Code produit. 10246851
  • 275.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques
  • Copolymère de polystyrène-divinylbenzène hautement poreux
  • Surface spécifique de 1200 m2/g
  • Granulométrie de 50–100 μm
  • Capacité de liaison très élevée, jusqu'à 30 pour cent de poids adsorbant (pour comparaison : environ 3 pour cent pour les adsorbants en silice)
Applications recommandées :
  • Composés aromatiques
  • Phénols dans l'eau
  • Nitroaromatiques dans l'eau
  • Pesticides dans l'eau
  • HAP dans l'huile
Spécification
Spécification
680 mg
50 à 100 μm
Cartouche Chromafix HR-P
Résine de polystyrène divinylbenzène adsorbante
Composés aromatiques, phénols dans l’eau, nitroaromatiques dans l’eau, pesticides dans l’eau, HAP dans l’huile
HR-P
50/boîte
1200 m2/g