Learn More
Thermo Scientific™ Septa Chromacol Economy pour instruments de GC, septa GC Economy de 9 mm
Les septa Thermo Scientific™ Chromacol Economy supportent des températures pouvant atteindre 250°C.
Marque: Thermo Scientific™ ECO-9.0
40.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les septa Thermo Scientific™ Chromacol Economy supportent des températures pouvant atteindre 250°C.
Spécification
Septa GC Economy de 9 mm | |
Chromacol | |
Septa |
9 mm | |
Certificat d’analyse (COA) | |
Instruments de GC, septa GC Economy de 9 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Septa Chromacol Economy pour instruments de GC, septa GC Economy de 9 mm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu