Learn More
Macherey-Nagel™ Conditionnement BIG colonne SPE en polypropylène SB Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730079.250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |
3 ml | |
45 μm | |
60 Å |