Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTS
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTS sont disponibles en diverses capacités pour les solvants plus lourds que l'eau.
Marque:  Macherey-Nagel™ 730718
Code produit. 12854571
  • 255.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
  • Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
  • La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
  • La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires. 
  • Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
  • PTS pour les solvants plus lourds que l'eau, par exemple pour le trichlorométhane, dichlorométhane, taille maximale de 150 ml
Spécification
Spécification
30 ml
Pour les solvants plus lourds que l’eau, le trichlorométhane et le dichlorométhane
Colonne de séparation de phases
SPE
PTS Chromabond