Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTS
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTS sont disponibles en diverses capacités pour les solvants plus lourds que l'eau.
Marque:  Macherey-Nagel™ 730714
Code produit. 12854431
  • 201.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
  • Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
  • La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
  • La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires. 
  • Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
  • PTS pour les solvants plus lourds que l’eau, par exemple, pour le trichlorométhane, dichlorométhane, taille maximale de 150 ml
Specifications
Specifications
6 ml
Pour les solvants plus lourds que l’eau, le trichlorométhane et le dichlorométhane
Colonne de séparation de phases
SPE
PTS Chromabond
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers