Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTL
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTL sont disponibles en plusieurs capacités
Marque: Macherey-Nagel™ 730730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Séparation automatique d’un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- PTL pour les solvants plus légers que l’eau, par exemple pour l’éther diéthylique ou l’hexane
- Taille maximale de 70 ml
Spécification
1 mL | |
Pour les solvants plus légers que l’eau, l’éther diéthylique et l’hexane | |
Phase Separation Column |
SPE | |
PTL Chromabond |