Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ NAN
Marque: Macherey-Nagel™ 730149
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
700/2000/700mg | |
NAN Chromabond |
SPE | |
Analyse de l’extraction en phase solide des PCB à partir de boues | |
Colonne SPE |