Learn More
Macherey-Nagel™ Raccord Luer Chromabond™
130.00€ - 149.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Couvercle, rampes à vide |
---|---|
Type | Raccord Luer |
Quantité | 12/boîte |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10647548
|
Macherey-Nagel™
730184.12 |
Hommes |
130.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10502499
|
Macherey-Nagel™
730183.12 |
Femmes |
149.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Couvercle, rampes à vide | |
Raccord Luer | |
12/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Raccord Luer Chromabond™