Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XCW Polypropylène Chromabond™
79.05€ - 264.00€
Spécification
Matériau de la base | Copolymère PS/DVB sphérique |
---|---|
Type de colonne | SPE |
Granulométrie | 85 μm |
Adsorbant | HR-XCW Chromabond |
Type | Colonne d’extraction en phase solide |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Porosité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Porosité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12777720
|
Macherey-Nagel™
730733 |
1 ml | 50 à 60 μm | Poids adsorbant : 100mg |
104.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12767720
|
Macherey-Nagel™
730731 |
1 ml | 50 à 60 μm | Poids adsorbant : 30mg |
79.05€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12708212
|
Macherey-Nagel™
730739 |
3 ml | 50 à 60 μm | Poids adsorbant : 200mg |
128.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12728212
|
Macherey-Nagel™
730741 |
3 ml | 50 à 60 μm | Poids adsorbant : 500mg |
186.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12787720
|
Macherey-Nagel™
730735 |
3 ml | 55 à 60 Å | Poids adsorbant : 60mg |
114.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12798202
|
Macherey-Nagel™
730737 |
6 ml | 55 à 60 Å | Poids adsorbant : 150mg |
233.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12738212
|
Macherey-Nagel™
730743 |
6 ml | 50 à 60 μm | Poids adsorbant : 500mg |
264.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique | |
85 μm | |
Colonne d’extraction en phase solide |
SPE | |
HR-XCW Chromabond | |
850 m2/g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XCW Polypropylène Chromabond™