Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
91.30€ - 233.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
Granulométrie | 50 à 100 μm |
Type | Colonne SPE |
Aire de la surface (métrique) | 1200 m2/g |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338501
|
Macherey-Nagel™
730118 |
6 ml | 1 g |
233.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10503602
|
Macherey-Nagel™
730108 |
3 ml | 200mg |
112.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10536871
|
Macherey-Nagel™
730111 |
6 ml | 500mg |
163.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10679001
|
Macherey-Nagel™
730280 |
1 ml | 100 mg |
91.30€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256421
|
Macherey-Nagel™
730117 |
3 ml | 500mg |
133.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12810991
|
Macherey-Nagel™
730119 |
6 ml | 200mg |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
50 à 100 μm | |
Colonne SPE | |
1200 m2/g |