Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbants Chromabond Florisil
Marque: Macherey-Nagel™ 730622
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
100 g | |
Composés d’étain organique, acides carboxyliques aliphatiques, PCB, PAH | |
Adsorbant Chromabond Florisil | |
150 à 250 µm |