Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
Marque: Macherey-Nagel™ 730752
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 mL | |
100 mg | |
80 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
650 to 700 m2/g |
SPE | |
Solid Phase Extraction | |
Chromabond Easy | |
50 μm |