Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE Drug II Polypropylène Chromabond™
130.00€ - 222.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Analyse de l’extraction en phase solide du THC et des analytes acides dérivés à partir de liquides biologiques |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | Drug II Chromabond |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12867821
|
Macherey-Nagel™
730685 |
1 ml | 100 mg | N/A | |||||
12814301
|
Macherey-Nagel™
730680 |
3 ml | 200mg |
192.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12844501
|
Macherey-Nagel™
730683 |
6 mL | 500 mg | N/A | |||||
12877891
|
Macherey-Nagel™
730686 |
3 mL | 500 mg | N/A | |||||
Spécification
Silice | |
Analyse de l’extraction en phase solide du THC et des analytes acides dérivés à partir de liquides biologiques | |
Drug II Chromabond | |
60 Å |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |