Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ CN/SiOH
284.00€ - 392.00€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Analyse de l’extraction en phase solide des HAP |
Adsorbant | Chromabond CN/SiOH |
Type | Colonne SPE |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Interaction p-p |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10584431
|
Macherey-Nagel™
730112 |
3 ml | 500 mg | N/A | |||||
10249741
|
Macherey-Nagel™
730135 |
6 ml | 500mg/1g |
284.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
Chromabond CN/SiOH | |
Interaction p-p |
Analyse de l’extraction en phase solide des HAP | |
Colonne SPE |